Få mere at vide
Memmert™ Indgangsport 57 mm til IF160
Artikelnummer. 17586725 Shop alle Memmert produkter
Diameter (metrisk):
57 mm
Artikelnummer. 17586725
Brand: Memmert™ IF160F8
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Valgfri indgangsport til Memmert Inkubatorer.
  • Indgangsåbning med 57 mm diameter
  • Klap lukning
  • Brugerdefineret position TBC i ryggen
Tekniske data
Til brug med (udstyr) IF160 Inkubator
Type Indgangshavn
Diameter (metrisk) 57 mm