Få mere at vide
Memmert™ Indgangsport 38 mm til UF55
Shop alle Memmert produkter
Diameter (metrisk):
38 mm
Beskrivelse
- Indgangsåbning med 38 mm fri diameter
- Klap og prop lukning
- Brugerdefineret position TBC i ryggen
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | UF55 ovn |
| Type | Indgangshavn |
| Diameter (metrisk) | 38 mm |