Få mere at vide
Memmert Entry port 23mm, flap & stopper closure, standardposition left side centre/centre, for UN30pa
Brand:  Memmert UN30paF0
Entry port 23mm, flap & stopper closure, standardposition left side centre/centre, for UN30pa
Produktkode 16384397
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1685.00 DKK
    1626.49 DKK / Hver
    Save 58.51 DKK
    3% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 10-03-2026
Tilføj til indkøbskurv