Få mere at vide
Memmert™ Indgangsport 23 mm til UF55plus, Standardposition Venstre Side Center/Center
Artikelnummer. 17589495 Shop alle Memmert produkter
Diameter (metrisk):
23 mm
Artikelnummer. 17589495
Brand: Memmert™ UF55plusF0
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Valgfri indgangsport til Memmert Ovne.
  • Indgangsåbning med 23 mm diameter
  • Klap og prop lukning
  • Standardposition venstre side center/center
Tekniske data
Til brug med (udstyr) UF55plus ovn
Type Indgangshavn
Diameter (metrisk) 23 mm