Få mere at vide
Memmert™ Indgangsport 23 mm til UF55, Standardposition Venstre Side Center/Center
Shop alle Memmert produkter
Diameter (metrisk):
23 mm
Beskrivelse
- Indgangsåbning med 23 mm diameter
- Klap og prop lukning
- Standardposition venstre side center/center
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | UF55 ovn |
| Type | Indgangshavn |
| Diameter (metrisk) | 23 mm |