Få mere at vide
Memmert™ Indgangsport 14 mm til UN55plus
Shop alle Memmert produkter
Diameter (metrisk):
14 mm
Beskrivelse
- Indgangsåbning med 14 mm diameter
- Klap lukning
- Brugerdefineret position TBC i ryggen
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | UN55plus ovn |
| Type | Indgangshavn |
| Diameter (metrisk) | 14 mm |