Learn More
Memmert™ Indgangsport 14 mm til UF55
Product Code. 17579445 Shop All Memmert Products
Click to view available options
Diameter (metrisk):
14 mm
Product Code. 17579445
Brand: Memmert™ UF55D6
Only null left
Add to basket
Add to basket
Valgfri indgangsport til Memmert Ovne.
  • Indgangsåbning med 14 mm diameter
  • Klap lukning
  • Brugerdefineret position TBC i ryggen
Specifications
Til brug med (udstyr) UF55 ovn
Type Indgangshavn
Diameter (metrisk) 14 mm