Få mere at vide
Memmert™ Indgangsport 14 mm til UF260plus
Artikelnummer. 17539175 Shop alle Memmert produkter
Diameter (metrisk):
14 mm
Artikelnummer. 17539175
Brand: Memmert™ UF260plusD6
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Valgfri indgangsport til Memmert Ovne.
  • Indgangsåbning med 14 mm diameter
  • Klap lukning
  • Brugerdefineret position TBC i ryggen
Tekniske data
Til brug med (udstyr) UF260plus ovn
Type Indgangshavn
Diameter (metrisk) 14 mm