Få mere at vide
Memmert™ Indgangsport 14 mm til IN30plus
Artikelnummer. 17557675 Shop alle Memmert produkter
Til brug med (udstyr):
IN30plus inkubator
Artikelnummer. 17557675
Brand: Memmert™ IN30plusD6
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Valgfri indgangsport til Memmert Inkubatorer.
  • Indgangsåbning med 14 mm diameter
  • Klap lukning
  • Brugerdefineret position TBC i ryggen
Tekniske data
Til brug med (udstyr) IN30plus inkubator
Type Indgangshavn
Diameter (metrisk) 14 mm