Få mere at vide
Memmert™ Indgangsport 100 mm til UN750plus
Artikelnummer. 17530446 Shop alle Memmert produkter
Diameter (metrisk):
100 mm
Artikelnummer. 17530446
Brand: Memmert™ UN750plusF9
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Valgfri indgangsport til Memmert Ovne.
  • Indgangsåbning med 100 mm diameter
  • Klap lukning
  • Brugerdefineret position TBC i ryggen
Tekniske data
Til brug med (udstyr) UN750plus ovn
Type Indgangshavn
Diameter (metrisk) 100 mm