Få mere at vide
Sartorius Entris™ II Precision-vægt, intern justering
Artikelnummer. 16394678 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Volumen:
220 g
320 g
420 g
620 g
650 g
820 g
1200 g
2200 g
3200 g
4200 g
5200 g
6200 g
8200 g
Læsbarhed:
1 mg
10 mg
100 mg
1000 mg
Model-:
CEU Electronic Toploading-vægt
Pakningsstørrelse:
1 enhed
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Læsbarhed Model- unitSize
16394678 1200 g 10 mg CEU Electronic Toploading-vægt -
16354698 220 g 1 mg CEU Electronic Toploading-vægt -
16374708 320 g 1 mg CEU Electronic Toploading-vægt -
16354718 420 g 1 mg CEU Electronic Toploading-vægt 1 enhed
16314738 620 g 10 mg CEU Electronic Toploading-vægt -
16354738 620 g 1 mg CEU Electronic Toploading-vægt -
16334748 650 g 1 mg CEU Electronic Toploading-vægt 1 enhed
16354758 820 g 10 mg CEU Electronic Toploading-vægt -
16374688 2200 g 100 mg CEU Electronic Toploading-vægt -
16314698 2200 g 10 mg CEU Electronic Toploading-vægt -
16334708 3200 g 10 mg CEU Electronic Toploading-vægt -
16314718 4200 g 10 mg CEU Electronic Toploading-vægt -
16394718 5200 g 100 mg CEU Electronic Toploading-vægt 1 enhed
16334728 6200 g 1000 mg CEU Electronic Toploading-vægt -
16374728 6200 g 10 mg CEU Electronic Toploading-vægt -
16374748 8200 g 1000 mg CEU Electronic Toploading-vægt -
16314758 8200 g 100 mg CEU Electronic Toploading-vægt 1 enhed
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 16394678 Leverandør Sartorius Leverandørnr. BCE1202I1CEU
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Entris™ II Precision-vægt med intern justering tilbyder isoCAL, LED-berøringsteknologi og 12 indbyggede anvendelser til en budgetpris. Hver vægt tilbyder kvalitet, værdi og konsistens.
  • Uanset hvad du vejer, er den nye Entris™ II-vægt altid det rigtige valg.
  • Entris II™ tilbyder uovertruffen værdi og er understøttet af næsten 150 års tysk ingeniørekspertise. Den fås i to produktserier, så du kan finde den vægt, der opfylder dine specifikke vejebehov.
  • Med over 40 modeller at vælge imellem, vil du helt sikkert finde en model, der opfylder dine grundlæggende vejebehov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CEU
Tilslutningstype RS232, USB C
Volumen 1200 g
Display Type Berøringsskærm
Læsbarhed 10 mg
Materiale PBT, glas, rustfrit stål
Model- CEU Electronic Toploading-vægt
Stabiliseringstid ≤1,0 sek.
Type Precision-vægt
Elektriske krav 100 – 240 V AC (± 10 %), 50 - 60 Hz, 0,2 A
Lovligt for handel Nej