Få mere at vide
Sartorius Entris™ II Precision-vægt, intern justering
Shop alle Sartorius produkter
Volumen:
220 g
320 g
420 g
620 g
650 g
820 g
1200 g
2200 g
3200 g
4200 g
5200 g
6200 g
8200 g
Læsbarhed:
Model-:
CEU Electronic Toploading-vægt
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Beskrivelse
- Uanset hvad du vejer, er den nye Entris™ II-vægt altid det rigtige valg.
- Entris II™ tilbyder uovertruffen værdi og er understøttet af næsten 150 års tysk ingeniørekspertise. Den fås i to produktserier, så du kan finde den vægt, der opfylder dine specifikke vejebehov.
- Med over 40 modeller at vælge imellem, vil du helt sikkert finde en model, der opfylder dine grundlæggende vejebehov.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CEU |
| Tilslutningstype | RS232, USB C |
| Volumen | 420 g |
| Display Type | Berøringsskærm |
| Læsbarhed | 1 mg |
| Materiale | PBT, glas, rustfrit stål |
| Model- | CEU Electronic Toploading-vægt |
| Stabiliseringstid | ≤1,5 sek. |
| Type | Precision-vægt |
| Elektriske krav | 100 – 240 V AC (± 10 %), 50 - 60 Hz, 0,2 A |