Få mere at vide
Sartorius Entris™ II Precision-vægt, intern justering
Artikelnummer. 16334748 Shop alle Sartorius produkter
Volumen:
220 g
320 g
420 g
620 g
650 g
820 g
1200 g
2200 g
3200 g
4200 g
5200 g
6200 g
8200 g
Læsbarhed:
1 mg
10 mg
100 mg
1000 mg
Model-:
CEU Electronic Toploading-vægt
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Artikelnummer. 16334748
Brand: Sartorius BCE653I1CEU
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Entris™ II Precision-vægt med intern justering tilbyder isoCAL, LED-berøringsteknologi og 12 indbyggede anvendelser til en budgetpris. Hver vægt tilbyder kvalitet, værdi og konsistens.
  • Uanset hvad du vejer, er den nye Entris™ II-vægt altid det rigtige valg.
  • Entris II™ tilbyder uovertruffen værdi og er understøttet af næsten 150 års tysk ingeniørekspertise. Den fås i to produktserier, så du kan finde den vægt, der opfylder dine specifikke vejebehov.
  • Med over 40 modeller at vælge imellem, vil du helt sikkert finde en model, der opfylder dine grundlæggende vejebehov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CEU
Tilslutningstype RS232, USB C
Volumen 650 g
Display Type Berøringsskærm
Læsbarhed 1 mg
Materiale PBT, glas, rustfrit stål
Model- CEU Electronic Toploading-vægt
Stabiliseringstid ≤1,5 sek.
Type Precision-vægt
Elektriske krav 100 – 240 V AC (± 10 %), 50 - 60 Hz, 0,2 A