Learn More
Sartorius™ Entris™ II Essential Precision-vægt 2200 g x 0,01 g 2 dp ekstern kalibrering
GREENER_CHOICE
Product Code. 16374758 Shop All Sartorius Products
Click to view available options
Volumen:
220 g
320 g
420 g
600 g
620 g
650 g
820 g
1.2 kg
2.2 kg
3.2 kg
4.2 kg
5.2 kg
6.2 kg
8.2 kg
Læsbarhed:
1 mg
10 mg
100 mg
1000 mg
Kalibrering:
Internal (Internt)
Unit Size:
1 enhed
Product Code. 16374758
Brand: Sartorius™ BCE822I1S
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Entris™ II Essential-serien af vægte giver meget nøjagtige resultater via monolitisk vejecelleteknologi, den hurtigste stabiliseringstid i sin klasse ved hjælp af avancerede vejesensorer og en høj kemikalieresistens.
  • Høje kvalitetsstandarder udviklet i Tyskland
  • Fremragende repeterbarhed med rektangulær vejeskål
  • Overbelastningsbeskyttelse
  • Robust design vejer op til en forudindstillet mængde
  • Høj kemikalieresistens
  • Fremstillet af slidstærkt polybutylenterephthalat (PBT), rustfrit stål og glas
  • Forhindrer krydskontaminering
  • Aftørringsfrit design
  • Let aftagelige dele
  • Effektiv trækskærm
  • Minimerer vejefejl forårsaget af elektrostatisk ladede prøver ved brug af specialcoatede glasdele
  • Sikrer (SOP) kompatibel drift med selvmeddelelse, hvis kalibreringen er uden for det normale område
  • Kombinerer intuitiv, slidstærk LED- og berøringsteknologi
  • Plug-and-play-bekvemmelighed
  • Dataoutput til dynamiske vejeanvendelser
  • Tilpasser sig nemt dine omgivelser
  • 12 indbyggede programmer
  • GLP/GMP-kompatibel udskrift
  • Moderne tilslutningsmetoder
  • Adgangskodebeskyttelse for sikker drift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance CSA-nummer 80000336/CE-certifikat
Tilslutningstype 9-benet USB C
Volumen 820 g
Display Type LED-berøringsskærm
Læsbarhed 10 mg
Inkluderer Skålstøtte, rammetrækskærm, strømforsyningsenhed med landespecifikke AC-adaptere, betjeningsvejledning, støddæmper
Materiale PBT, glas, rustfrit stål
Model- Elektroniske topbetjente vægte
Gentagelighed 10 mg
Stabiliseringstid 0,9 sek.
Type Intern kalibrering
Længde (metrisk) 317 mm
Bredde (metrisk) 219 mm
Højde (metrisk) 94 mm
Vægt (metrisk) 7 kg
Elektriske krav 100 til 240 V AC (± 10 %)
Lovligt for handel Klasse II
Kalibrering Internal (Internt)