Få mere at vide
Sartorius™ Entris™ II Essential Precision-vægt 2200 g x 0,01 g 2 dp ekstern kalibrering
GREENER_CHOICE
Entris™ II Essential-serien af vægte giver meget nøjagtige resultater via monolitisk vejecelleteknologi, den hurtigste stabiliseringstid i sin klasse ved hjælp af avancerede vejesensorer og en høj kemikalieresistens.
Brand:  Sartorius™ BCE223I-1S
8924.83 DKK valid until 2025-10-26
Use promo code "24136" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 16374698
  • 10860.00 DKK / 1 enhed
Focus on Agri-Science Testing
Brug rabatkode 24136 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Entris™ II Essential-serien af vægte giver meget nøjagtige resultater via monolitisk vejecelleteknologi, den hurtigste stabiliseringstid i sin klasse ved hjælp af avancerede vejesensorer og en høj kemikalieresistens.
  • Høje kvalitetsstandarder udviklet i Tyskland
  • Fremragende repeterbarhed med rektangulær vejeskål
  • Overbelastningsbeskyttelse
  • Robust design vejer op til en forudindstillet mængde
  • Høj kemikalieresistens
  • Fremstillet af slidstærkt polybutylenterephthalat (PBT), rustfrit stål og glas
  • Forhindrer krydskontaminering
  • Aftørringsfrit design
  • Let aftagelige dele
  • Effektiv trækskærm
  • Minimerer vejefejl forårsaget af elektrostatisk ladede prøver ved brug af specialcoatede glasdele
  • Sikrer (SOP) kompatibel drift med selvmeddelelse, hvis kalibreringen er uden for det normale område
  • Kombinerer intuitiv, slidstærk LED- og berøringsteknologi
  • Plug-and-play-bekvemmelighed
  • Dataoutput til dynamiske vejeanvendelser
  • Tilpasser sig nemt dine omgivelser
  • 12 indbyggede programmer
  • GLP/GMP-kompatibel udskrift
  • Moderne tilslutningsmetoder
  • Adgangskodebeskyttelse for sikker drift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
CSA-nummer 80000336/CE-certifikat
220 g
1 mg
PBT, glas, rustfrit stål
1 mg
Intern kalibrering
219 mm
8.10 kg
Klasse I
9-benet USB C
LED-berøringsskærm
Skålstøtte, rammetrækskærm, strømforsyningsenhed med landespecifikke AC-adaptere, betjeningsvejledning, støddæmper
Elektroniske topbetjente vægte
1 sek.
317 mm
345 mm
100 til 240 V AC (± 10 %)
Internal (Internt)
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Se tilbehørsprodukter
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Sartorius™ Entris™ II Essential Precision-vægt 2200 g x 0,01 g 2 dp ekstern kalibrering > Kapacitet: 220 g; Læsbarhed: 1 mg; Kalibrering: Med intern kalibrering