Få mere at vide
Sartorius™ Entris™ II Essential Precision-vægt 2200 g x 0,01 g 2 dp ekstern kalibrering
Shop alle Sartorius produkter
Volumen:
220 g
320 g
420 g
600 g
620 g
650 g
820 g
1.2 kg
2.2 kg
3.2 kg
4.2 kg
5.2 kg
6.2 kg
8.2 kg
Læsbarhed:
Kalibrering:
Internal (Internt)
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Beskrivelse
Entris™ II Essential-serien af vægte giver meget nøjagtige resultater via monolitisk vejecelleteknologi, den hurtigste stabiliseringstid i sin klasse ved hjælp af avancerede vejesensorer og en høj kemikalieresistens.
- Høje kvalitetsstandarder udviklet i Tyskland
- Fremragende repeterbarhed med rektangulær vejeskål
- Overbelastningsbeskyttelse
- Robust design vejer op til en forudindstillet mængde
- Høj kemikalieresistens
- Fremstillet af slidstærkt polybutylenterephthalat (PBT), rustfrit stål og glas
- Forhindrer krydskontaminering
- Aftørringsfrit design
- Let aftagelige dele
- Effektiv trækskærm
- Minimerer vejefejl forårsaget af elektrostatisk ladede prøver ved brug af specialcoatede glasdele
- Sikrer (SOP) kompatibel drift med selvmeddelelse, hvis kalibreringen er uden for det normale område
- Kombinerer intuitiv, slidstærk LED- og berøringsteknologi
- Plug-and-play-bekvemmelighed
- Dataoutput til dynamiske vejeanvendelser
- Tilpasser sig nemt dine omgivelser
- 12 indbyggede programmer
- GLP/GMP-kompatibel udskrift
- Moderne tilslutningsmetoder
- Adgangskodebeskyttelse for sikker drift
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CSA-nummer 80000336/CE-certifikat |
| Tilslutningstype | 9-benet USB C |
| Volumen | 6.2 kg |
| Display Type | LED-berøringsskærm |
| Læsbarhed | 1000 mg |
| Inkluderer | Skålstøtte, rammetrækskærm, strømforsyningsenhed med landespecifikke AC-adaptere, betjeningsvejledning, støddæmper |
| Materiale | PBT, glas, rustfrit stål |
| Model- | Elektroniske topbetjente vægte |
| Gentagelighed | 1000 mg |
| Stabiliseringstid | 0,9 sek. |
| Vis mere |