Få mere at vide
- Home
- Products
- Vægt og vægt
- Laboratorievægte
- Elektroniske topbetjente vægte
- Sartorius™ Entris™ II Essential Precision-vægt 2200 g x 0,01 g 2 dp ekstern kalibrering
Sartorius™ Entris™ II Essential Precision-vægt 2200 g x 0,01 g 2 dp ekstern kalibrering
Artikelnummer. 16344698 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Volumen:
220 g
320 g
420 g
600 g
620 g
650 g
820 g
1.2 kg
2.2 kg
3.2 kg
4.2 kg
5.2 kg
6.2 kg
8.2 kg
Læsbarhed:
1 mg
10 mg
100 mg
1000 mg
Kalibrering:
Internal (Internt)
Pakningsstørrelse:
1 enhed
34 product options available for selection
| Artikelnummer. | Volumen | Læsbarhed | Kalibrering | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|
| 16344698 | 220 g | 1 mg | - | - |
| 16374698 | 220 g | 1 mg | Internal (Internt) | - |
| 16364708 | 320 g | 1 mg | - | 1 enhed |
| 16394708 | 320 g | 1 mg | Internal (Internt) | - |
| 16344718 | 420 g | 1 mg | - | - |
| 16374718 | 420 g | 1 mg | Internal (Internt) | - |
| 16324748 | 600 g | 1 mg | - | - |
| 16354748 | 650 g | 1 mg | Internal (Internt) | 1 enhed |
| 16344738 | 620 g | 1 mg | - | - |
| 16374738 | 620 g | 1 mg | Internal (Internt) | - |
| 16304738 | 620 g | 10 mg | - | - |
| 16334738 | 620 g | 10 mg | Internal (Internt) | - |
| 16344758 | 820 g | 10 mg | - | 1 enhed |
| 16374758 | 820 g | 10 mg | Internal (Internt) | - |
| 16384678 | 1.2 kg | 10 mg | - | - |
| 16314688 | 1.2 kg | 10 mg | Internal (Internt) | - |
| 16304698 | 2.2 kg | 10 mg | - | - |
| 16334698 | 2.2 kg | 10 mg | Internal (Internt) | - |
| 16364688 | 2.2 kg | 100 mg | - | - |
| 16394688 | 2.2 kg | 100 mg | Internal (Internt) | - |
| 16324708 | 3.2 kg | 10 mg | - | - |
| 16354708 | 3.2 kg | 10 mg | Internal (Internt) | 1 enhed |
| 16304718 | 4.2 kg | 10 mg | - | - |
| 16334718 | 4.2 kg | 10 mg | Internal (Internt) | - |
| 16384718 | 5.2 kg | 100 mg | - | - |
| 16314728 | 5.2 kg | 100 mg | Internal (Internt) | - |
| 16364728 | 6.2 kg | 10 mg | - | - |
| 16394728 | 6.2 kg | 10 mg | Internal (Internt) | 1 enhed |
| 16324728 | 6.2 kg | 1000 mg | - | - |
| 16354728 | 6.2 kg | 1000 mg | Internal (Internt) | - |
| 16304758 | 8.2 kg | 100 mg | - | - |
| 16334758 | 8.2 kg | 100 mg | Internal (Internt) | - |
| 16364748 | 8.2 kg | 1000 mg | - | - |
| 16394748 | 8.2 kg | 1000 mg | Internal (Internt) | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
16344698
Leverandør
Sartorius™
Leverandørnr.
BCE2231S
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
-
9255.00 DKK
7487.27 DKK / Pakke med 1
Spare 1767.73 DKK
19% Slukket
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
5627.63 DKK valid until 2026-12-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28000" for at få din tilbudspris.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28000" for at få din tilbudspris.
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
Entris™ II Essential-serien af vægte giver meget nøjagtige resultater via monolitisk vejecelleteknologi, den hurtigste stabiliseringstid i sin klasse ved hjælp af avancerede vejesensorer og en høj kemikalieresistens.
- Høje kvalitetsstandarder udviklet i Tyskland
- Fremragende repeterbarhed med rektangulær vejeskål
- Overbelastningsbeskyttelse
- Robust design vejer op til en forudindstillet mængde
- Høj kemikalieresistens
- Fremstillet af slidstærkt polybutylenterephthalat (PBT), rustfrit stål og glas
- Forhindrer krydskontaminering
- Aftørringsfrit design
- Let aftagelige dele
- Effektiv trækskærm
- Minimerer vejefejl forårsaget af elektrostatisk ladede prøver ved brug af specialcoatede glasdele
- Sikrer (SOP) kompatibel drift med selvmeddelelse, hvis kalibreringen er uden for det normale område
- Kombinerer intuitiv, slidstærk LED- og berøringsteknologi
- Plug-and-play-bekvemmelighed
- Dataoutput til dynamiske vejeanvendelser
- Tilpasser sig nemt dine omgivelser
- 12 indbyggede programmer
- GLP/GMP-kompatibel udskrift
- Moderne tilslutningsmetoder
- Adgangskodebeskyttelse for sikker drift
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CSA-nummer 80000336/CE-certifikat |
| Tilslutningstype | 9-benet USB C |
| Volumen | 220 g |
| Display Type | LED-berøringsskærm |
| Læsbarhed | 1 mg |
| Inkluderer | Skålstøtte, rammetrækskærm, strømforsyningsenhed med landespecifikke AC-adaptere, betjeningsvejledning, støddæmper |
| Materiale | PBT, glas, rustfrit stål |
| Model- | Elektroniske topbetjente vægte |
| Gentagelighed | 1 mg |
| Stabiliseringstid | 1 sek. |
| Type | Ingen intern kalibrering |
| Længde (metrisk) | 317 mm |
| Bredde (metrisk) | 219 mm |
| Højde (metrisk) | 345 mm |
| Vægt (metrisk) | 8.10 kg |
| Elektriske krav | 100 til 240 V AC (± 10 %) |
| Lovligt for handel | Klasse I |
| Vis mere Vis mindre |