Få mere at vide
Sartorius™ Entris™ II Essential Precision-vægt 2200 g x 0,01 g 2 dp ekstern kalibrering
Artikelnummer. 16324748 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Volumen:
220 g
320 g
420 g
600 g
620 g
650 g
820 g
1.2 kg
2.2 kg
3.2 kg
4.2 kg
5.2 kg
6.2 kg
8.2 kg
Læsbarhed:
1 mg
10 mg
100 mg
1000 mg
Kalibrering:
Internal (Internt)
Pakningsstørrelse:
1 enhed
34 product options available for selection
Product selection table with 34 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Læsbarhed Kalibrering Pakningsstørrelse
16324748 600 g 1 mg - -
16344698 220 g 1 mg - -
16374698 220 g 1 mg Internal (Internt) -
16364708 320 g 1 mg - 1 enhed
16394708 320 g 1 mg Internal (Internt) -
16344718 420 g 1 mg - -
16374718 420 g 1 mg Internal (Internt) -
16354748 650 g 1 mg Internal (Internt) 1 enhed
16344738 620 g 1 mg - -
16374738 620 g 1 mg Internal (Internt) -
16304738 620 g 10 mg - -
16334738 620 g 10 mg Internal (Internt) -
16344758 820 g 10 mg - 1 enhed
16374758 820 g 10 mg Internal (Internt) -
16384678 1.2 kg 10 mg - -
16314688 1.2 kg 10 mg Internal (Internt) -
16304698 2.2 kg 10 mg - -
16334698 2.2 kg 10 mg Internal (Internt) -
16364688 2.2 kg 100 mg - -
16394688 2.2 kg 100 mg Internal (Internt) -
16324708 3.2 kg 10 mg - -
16354708 3.2 kg 10 mg Internal (Internt) 1 enhed
16304718 4.2 kg 10 mg - -
16334718 4.2 kg 10 mg Internal (Internt) -
16384718 5.2 kg 100 mg - -
16314728 5.2 kg 100 mg Internal (Internt) -
16364728 6.2 kg 10 mg - -
16394728 6.2 kg 10 mg Internal (Internt) 1 enhed
16324728 6.2 kg 1000 mg - -
16354728 6.2 kg 1000 mg Internal (Internt) -
16304758 8.2 kg 100 mg - -
16334758 8.2 kg 100 mg Internal (Internt) -
16364748 8.2 kg 1000 mg - -
16394748 8.2 kg 1000 mg Internal (Internt) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
34 options
Artikelnummer. 16324748 Leverandør Sartorius™ Leverandørnr. BCE6531S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15150.00 DKK
    12291.60 DKK / Pakke med 1
    Spare 2858.40 DKK
    18% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Entris™ II Essential-serien af vægte giver meget nøjagtige resultater via monolitisk vejecelleteknologi, den hurtigste stabiliseringstid i sin klasse ved hjælp af avancerede vejesensorer og en høj kemikalieresistens.
  • Høje kvalitetsstandarder udviklet i Tyskland
  • Fremragende repeterbarhed med rektangulær vejeskål
  • Overbelastningsbeskyttelse
  • Robust design vejer op til en forudindstillet mængde
  • Høj kemikalieresistens
  • Fremstillet af slidstærkt polybutylenterephthalat (PBT), rustfrit stål og glas
  • Forhindrer krydskontaminering
  • Aftørringsfrit design
  • Let aftagelige dele
  • Effektiv trækskærm
  • Minimerer vejefejl forårsaget af elektrostatisk ladede prøver ved brug af specialcoatede glasdele
  • Sikrer (SOP) kompatibel drift med selvmeddelelse, hvis kalibreringen er uden for det normale område
  • Kombinerer intuitiv, slidstærk LED- og berøringsteknologi
  • Plug-and-play-bekvemmelighed
  • Dataoutput til dynamiske vejeanvendelser
  • Tilpasser sig nemt dine omgivelser
  • 12 indbyggede programmer
  • GLP/GMP-kompatibel udskrift
  • Moderne tilslutningsmetoder
  • Adgangskodebeskyttelse for sikker drift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CSA-nummer 80000336/CE-certifikat
Tilslutningstype 9-benet USB C
Volumen 600 g
Display Type LED-berøringsskærm
Læsbarhed 1 mg
Inkluderer Skålstøtte, rammetrækskærm, strømforsyningsenhed med landespecifikke AC-adaptere, betjeningsvejledning, støddæmper
Materiale PBT, glas, rustfrit stål
Model- Elektroniske topbetjente vægte
Gentagelighed 1 mg
Stabiliseringstid 1 sek.
Type Ingen intern kalibrering
Længde (metrisk) 317 mm
Bredde (metrisk) 219 mm
Højde (metrisk) 145 mm
Vægt (metrisk) 5.8 kg
Elektriske krav 100 til 240 V AC (± 10 %)
Lovligt for handel Klasse I