Beskrivelse
Entris™ II Essential-serien af vægte giver meget nøjagtige resultater via monolitisk vejecelleteknologi, den hurtigste stabiliseringstid i sin klasse ved hjælp af avancerede vejesensorer og en høj kemikalieresistens.
- Høje kvalitetsstandarder udviklet i Tyskland
- Fremragende repeterbarhed med rektangulær vejeskål
- Overbelastningsbeskyttelse
- Robust design vejer op til en forudindstillet mængde
- Høj kemikalieresistens
- Fremstillet af slidstærkt polybutylenterephthalat (PBT), rustfrit stål og glas
- Forhindrer krydskontaminering
- Aftørringsfrit design
- Let aftagelige dele
- Effektiv trækskærm
- Minimerer vejefejl forårsaget af elektrostatisk ladede prøver ved hjælp af specialcoatede glasdele, mens isoCAL (intern kalibrering og justering) for total sikkerhed for nøjagtige vejeresultater
- Sikrer (SOP) kompatibel drift med selvmeddelelse, hvis kalibreringen er uden for det normale område
- Kombinerer intuitiv, slidstærk LED- og berøringsteknologi
- Plug-and-play-bekvemmelighed
- Dataoutput til dynamiske vejeanvendelser
- Tilpasser sig nemt dine omgivelser
- 12 indbyggede programmer
- GLP / GMP kompatibel udskrift
- Moderne tilslutningsmetoder
- Adgangskodebeskyttelse for sikker drift
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibrering | Internal (Internt) |
| Certificeringer/compliance | CSA-nummer 80000336/CE-certifikat |
| Tilslutningstype | 9-benet USB C |
| Volumen | 120 g |
| Display Type | Intuitiv, slidstærk LED-skærm med berøringsteknologi |
| Læsbarhed | 0.1 mg |
| Inkluderer | Vejeskål, skålstøtte, strømforsyningsenhed med landespecifikke adaptere, trækskærm til modeller med analytisk trækskærm |
| Materiale | PBT, glas, rustfrit stål |
| Model- | Analysevægte |
| Gentagelighed | 0.1 mg |
| Vis mere |