Få mere at vide
Sartorius™ Entris™ II Essential Analytical-vægt
Artikelnummer. 16314748 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Volumen:
60 g
120 g
220 g
Kalibrering:
Ingen intern kalibrering
Internal (Internt)
Pakningsstørrelse:
1 enhed
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Kalibrering Pakningsstørrelse
16314748 60 g Internal (Internt) -
16384738 60 g Ingen intern kalibrering -
16324688 120 g Ingen intern kalibrering -
16354688 120 g Internal (Internt) 1 enhed
16384698 220 g Ingen intern kalibrering -
16314708 220 g Internal (Internt) 1 enhed
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16314748 Leverandør Sartorius™ Leverandørnr. BCE64I1S
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Entris™ II Essential-serien af vægte giver meget nøjagtige resultater via monolitisk vejecelleteknologi, den hurtigste stabiliseringstid i sin klasse ved hjælp af avancerede vejesensorer og en høj kemikalieresistens.
  • Høje kvalitetsstandarder udviklet i Tyskland
  • Fremragende repeterbarhed med rektangulær vejeskål
  • Overbelastningsbeskyttelse
  • Robust design vejer op til en forudindstillet mængde
  • Høj kemikalieresistens
  • Fremstillet af slidstærkt polybutylenterephthalat (PBT), rustfrit stål og glas
  • Forhindrer krydskontaminering
  • Aftørringsfrit design
  • Let aftagelige dele
  • Effektiv trækskærm
  • Minimerer vejefejl forårsaget af elektrostatisk ladede prøver ved hjælp af specialcoatede glasdele, mens isoCAL (intern kalibrering og justering) for total sikkerhed for nøjagtige vejeresultater
  • Sikrer (SOP) kompatibel drift med selvmeddelelse, hvis kalibreringen er uden for det normale område
  • Kombinerer intuitiv, slidstærk LED- og berøringsteknologi
  • Plug-and-play-bekvemmelighed
  • Dataoutput til dynamiske vejeanvendelser
  • Tilpasser sig nemt dine omgivelser
  • 12 indbyggede programmer
  • GLP / GMP kompatibel udskrift
  • Moderne tilslutningsmetoder
  • Adgangskodebeskyttelse for sikker drift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering Internal (Internt)
Certificeringer/compliance CSA-nummer 80000336/CE-certifikat
Tilslutningstype 9-benet USB C
Volumen 60 g
Display Type Intuitiv, slidstærk LED-skærm med berøringsteknologi
Læsbarhed 0.1 mg
Inkluderer Vejeskål, skålstøtte, strømforsyningsenhed med landespecifikke adaptere, trækskærm til modeller med analytisk trækskærm
Materiale PBT, glas, rustfrit stål
Model- Analysevægte
Gentagelighed 0.1 mg
Stabiliseringstid 1,5 sek.
Type Analytical-vægt
Længde (metrisk) 317 mm
Bredde (metrisk) 219 mm
Højde (metrisk) 345 mm
Vægt (metrisk) 7.7 kg
Elektriske krav 100/240 VAC (± 10 %)
Lovligt for handel Klasse I