Få mere at vide
Sartorius Entris™ II Analytisk balance med intern justering
Artikelnummer. 16394698 Shop alle Sartorius produkter
Volumen:
60 g
120 g
220 g
Model-:
CEU analytisk balance
Artikelnummer. 16394698
Brand: Sartorius BCE224I1CEU
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Entris™ II Analytisk balance med intern justering isoCAL , LED touch-teknologi og 12 indbyggede applikationer til en budgetpris. Hver vægt tilbyder kvalitet, værdi og konsistens.
  • Uanset hvad du vejer, er den nye Entris™ II-vægt altid det rigtige valg.
  • Entris II™ tilbyder uovertruffen værdi og er understøttet af næsten 150 års tysk ingeniørekspertise. Den fås i to produktserier, så du kan finde den vægt, der opfylder dine specifikke vejebehov.
  • Med over 40 modeller at vælge imellem, vil du helt sikkert finde en model, der opfylder dine grundlæggende vejebehov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CEU
Tilslutningstype RS232, USB C
Volumen 220 g
Display Type Berøringsskærm
Læsbarhed 0.1 mg
Materiale PBT, glas, rustfrit stål
Model- CEU analytisk balance
Stabiliseringstid ≤1,5 sek.
Elektriske krav 100 – 240 V AC (± 10 %), 50 - 60 Hz, 0,2 A