Få mere at vide
Sartorius Entris™ II Avancerede præcisionsvægte med landespecifik verifikation
Artikelnummer. p-7192772 Shop alle Sartorius produkter
Volumen:
10,200 g
12,200 g
1200 g
220 g
2200 g
320 g
3200 g
420 g
4200 g
5200 g
620 g
6200 g
820 g
8200 g
Læsbarhed:
1 mg
10 mg
100 mg
Oversigt:
Verificeret
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16695643
Brand: Sartorius BCA223I1CEU
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Over 38 forskellige modeller tilbyder forskellige fordele, såsom support i realtid, integrerede beskyttelsessystemer, CalAuditTrail, et grafisk touch-display og 13 indbyggede applikationsprogrammer
  • Entris™ II Avancerede balancer - kvalitet, værdi og konsistens
  • For nøjagtige vejeresultater, som du kan stole på gang på gang
  • Forenkler balance nivellering med indbygget, real-time niveau support
  • Øger pålideligheden af vejeresultater ved hjælp af integrerede beskyttelsessystemer
  • Kontrolleret adgang til balanceindstillinger med brugerstyring
  • Gapless dokumentation takket være CalAuditTrail
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-certifikat
Tilslutningstype D-sub-stik, 9-benet; USB UTL; USB Enhed
Oversigt Verificeret
Volumen 220 g
Display Type LED-berøringsskærm
Læsbarhed 1 mg
Materiale Glas, PBT, rustfrit stål
Model- Elektronisk præcisionsbalance
Stabiliseringstid ≤1,0 sekunder
Spænding 100/240 V (± 10 %)
Strømstyrke 0,2 A
Frekvens 50/60 Hz