Få mere at vide
Sartorius Entris™ II Avancerede præcisionsvægte med landespecifik verifikation
Artikelnummer. 16695643 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Volumen:
10,200 g
12,200 g
1200 g
220 g
2200 g
320 g
3200 g
420 g
4200 g
5200 g
620 g
6200 g
820 g
8200 g
Læsbarhed:
1 mg
10 mg
100 mg
Oversigt:
Verificeret
Pakningsstørrelse:
Hver
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Læsbarhed Oversigt unitSize
16695643 220 g 1 mg Verificeret -
16615663 320 g 1 mg Verificeret -
16625673 420 g 1 mg Verificeret Hver
16645683 620 g 1 mg Verificeret -
16665693 820 g 10 mg Verificeret -
16675633 1200 g 1 mg Verificeret -
16655633 1200 g 10 mg Verificeret -
16646243 2200 g 10 mg Verificeret -
16635643 2200 g 100 mg Verificeret -
16696243 3200 g 10 mg Verificeret -
16685663 4200 g 10 mg Verificeret -
16665673 5200 g 100 mg Verificeret -
16605683 6200 g 10 mg Verificeret -
16625693 8200 g 100 mg Verificeret -
16606243 10,200 g 100 mg Verificeret -
16695633 12,200 g 100 mg Verificeret Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 16695643 Leverandør Sartorius Leverandørnr. BCA223I1CEU
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Over 38 forskellige modeller tilbyder forskellige fordele, såsom support i realtid, integrerede beskyttelsessystemer, CalAuditTrail, et grafisk touch-display og 13 indbyggede applikationsprogrammer
  • Entris™ II Avancerede balancer - kvalitet, værdi og konsistens
  • For nøjagtige vejeresultater, som du kan stole på gang på gang
  • Forenkler balance nivellering med indbygget, real-time niveau support
  • Øger pålideligheden af vejeresultater ved hjælp af integrerede beskyttelsessystemer
  • Kontrolleret adgang til balanceindstillinger med brugerstyring
  • Gapless dokumentation takket være CalAuditTrail
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-certifikat
Tilslutningstype D-sub-stik, 9-benet; USB UTL; USB Enhed
Oversigt Verificeret
Volumen 220 g
Display Type LED-berøringsskærm
Læsbarhed 1 mg
Materiale Glas, PBT, rustfrit stål
Model- Elektronisk præcisionsbalance
Stabiliseringstid ≤1,0 sekunder
Spænding 100/240 V (± 10 %)
Strømstyrke 0,2 A
Frekvens 50/60 Hz