Få mere at vide
Sartorius Entris™ II Avancerede præcisionsvægte med landespecifik verifikation
Shop alle Sartorius produkter
Volumen:
10,200 g
12,200 g
1200 g
220 g
2200 g
320 g
3200 g
420 g
4200 g
5200 g
620 g
6200 g
820 g
8200 g
Læsbarhed:
Oversigt:
Verificeret
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Entris™ II Avancerede balancer - kvalitet, værdi og konsistens
- For nøjagtige vejeresultater, som du kan stole på gang på gang
- Forenkler balance nivellering med indbygget, real-time niveau support
- Øger pålideligheden af vejeresultater ved hjælp af integrerede beskyttelsessystemer
- Kontrolleret adgang til balanceindstillinger med brugerstyring
- Gapless dokumentation takket være CalAuditTrail
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE-certifikat |
| Tilslutningstype | D-sub-stik, 9-benet; USB UTL; USB Enhed |
| Oversigt | Verificeret |
| Volumen | 4200 g |
| Display Type | LED-berøringsskærm |
| Læsbarhed | 10 mg |
| Materiale | Glas, PBT, rustfrit stål |
| Model- | Elektronisk præcisionsbalance |
| Stabiliseringstid | ≤0,9 sekunder |
| Spænding | 100/240 V (± 10 %) |
| Vis mere |