-
Sartorius Entris II Advanced Line application peakhold
-
Sartorius Entris II Advanced Line application statistic
-
Sartorius Entris II Advanced Line application conversion
-
Sartorius Entris II Advanced Line application weighing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application percentage weighing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application counting
-
Sartorius Entris II Advanced Line application components
-
Sartorius Entris II Advanced Line application mixing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application density determination
-
Sartorius Entris II Advanced Line application checkweighing
Sartorius Entris™ II Avancerede præcisionsvægte med landespecifik verifikation
Shop alle Sartorius produkter
Volumen:
10,200 g
12,200 g
1200 g
220 g
2200 g
320 g
3200 g
420 g
4200 g
5200 g
620 g
6200 g
820 g
8200 g
Læsbarhed:
Oversigt:
Verificeret
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Entris™ II Avancerede balancer - kvalitet, værdi og konsistens
- For nøjagtige vejeresultater, som du kan stole på gang på gang
- Forenkler balance nivellering med indbygget, real-time niveau support
- Øger pålideligheden af vejeresultater ved hjælp af integrerede beskyttelsessystemer
- Kontrolleret adgang til balanceindstillinger med brugerstyring
- Gapless dokumentation takket være CalAuditTrail
Tekniske data
Tekniske data
Certificeringer/compliance | CE-certifikat |
Tilslutningstype | D-sub-stik, 9-benet; USB UTL; USB Enhed |
Oversigt | Verificeret |
Volumen | 2200 g |
Display Type | LED-berøringsskærm |
Læsbarhed | 100 mg |
Materiale | Glas, PBT, rustfrit stål |
Model- | Elektronisk præcisionsbalance |
Stabiliseringstid | ≤0,9 sekunder |
Spænding | 100/240 V (± 10 %) |
Vis mere |
Videoer
-
Sartorius Entris II Advanced Line application peakhold
-
Sartorius Entris II Advanced Line application statistic
-
Sartorius Entris II Advanced Line application conversion
-
Sartorius Entris II Advanced Line application weighing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application percentage weighing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application counting
-
Sartorius Entris II Advanced Line application components
-
Sartorius Entris II Advanced Line application mixing
-
Sartorius Entris II Advanced Line application density determination
-
Sartorius Entris II Advanced Line application checkweighing
Dokumenter
Scientific Resources
Brochures
CE_16635643.pdf
Filstørrelse: 1.2 MB
Product Information
Product Guides
CE Certificate
Filstørrelse: 1.2 MB
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Sartorius Entris™ II Avancerede præcisionsvægte med landespecifik verifikation >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion