Få mere at vide
Sartorius Entris™ II Avancerede præcisionsvægte
Artikelnummer. 16695673 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Volumen:
220 g
320 g
420 g
620 g
820 g
1.2 kg
2.2 kg
3.2 kg
4.2 kg
5.2 kg
6.2 kg
8.2 kg
10.2 kg
12.2 kg
Læsbarhed:
1 mg
10 mg
100 mg
Lovligt for handel:
Klasse I
Klasse II
Klasse III
Kalibrering:
Internal (Internt)
Pakningsstørrelse:
Hver
31 product options available for selection
Product selection table with 31 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Læsbarhed Lovligt for handel Kalibrering Pakningsstørrelse
16695673 6.2 kg 10 mg Klasse II - -
16615653 220 g 1 mg Klasse I Internal (Internt) -
16676243 220 g 1 mg Klasse I - -
16635663 320 g 1 mg Klasse I Internal (Internt) -
16605663 320 g 1 mg Klasse I - -
16645673 420 g 1 mg Klasse I Internal (Internt) -
16615673 420 g 1 mg Klasse I - -
16665683 620 g 1 mg Klasse I Internal (Internt) -
16635683 620 g 1 mg Klasse I - -
16685693 820 g 10 mg Klasse II Internal (Internt) -
16655693 820 g 10 mg Klasse II - -
16602454 1.2 kg 1 mg - Internal (Internt) Hver
16692444 1.2 kg 10 mg Klasse II Internal (Internt) -
16682444 1.2 kg 10 mg Klasse II - Hver
16666243 2.2 kg 10 mg Klasse II Internal (Internt) -
16672454 2.2 kg 10 mg Klasse II - -
16662454 2.2 kg 100 mg Klasse III Internal (Internt) -
16652454 2.2 kg 100 mg Klasse III - -
16616253 3.2 kg 10 mg Klasse II Internal (Internt) Hver
16686243 3.2 kg 10 mg Klasse II - -
16605673 4.2 kg 10 mg Klasse II Internal (Internt) -
16656253 4.2 kg 10 mg Klasse II - -
16685673 5.2 kg 100 mg Klasse III Internal (Internt) -
16655673 5.2 kg 100 mg Klasse III - -
16625683 6.2 kg 10 mg Klasse II Internal (Internt) Hver
16645693 8.2 kg 100 mg Klasse III Internal (Internt) -
16615693 8.2 kg 100 mg Klasse III - -
16672444 10.2 kg 100 mg Klasse III Internal (Internt) -
16662444 10.2 kg 100 mg Klasse III - -
16622454 12.2 kg 100 mg Klasse III Internal (Internt) -
16612454 12.2 kg 100 mg Klasse III - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
31 options
Artikelnummer. 16695673 Leverandør Sartorius Leverandørnr. BCA62021S
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Over 38 forskellige modeller tilbyder forskellige fordele, såsom support i realtid, integrerede beskyttelsessystemer, CalAuditTrail, et grafisk touch-display og 13 indbyggede applikationsprogrammer
  • Entris™ II Avancerede balancer - Kvalitet, Værdi og Konsistens
  • Nøjagtige vejeresultater, som man kan stole på gang på gang
  • Forenkler balance nivellering med indbygget, real-time niveau support
  • Øger pålideligheden af vejeresultater ved at bruge integrerede beskyttelsessystemer
  • Kontrolleret adgang til balanceindstillinger med brugerstyring
  • Gapless dokumentation takket være CalAuditTrail
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-certifikat, CSA for Canada
Tilslutningstype D-sub-stik, 9-benet; USB UTL; USB Enhed
Oversigt Uden intern kalibrering
Volumen 6.2 kg
Display Type LED-berøringsskærm
Læsbarhed 10 mg
Materiale Glas, PBT, rustfrit stål
Model- Elektronisk præcisionsbalance
Stabiliseringstid ≤0,9 sekunder
Type Balance
Spænding 100 til 240 V
Strømstyrke 0,2 A
Frekvens 50/60 Hz
Lovligt for handel Klasse II