Få mere at vide
- Home
- Products
- Vægt og vægt
- Laboratorievægte
- Elektroniske topbetjente vægte
- Sartorius Entris™ II Avancerede præcisionsvægte
Sartorius Entris™ II Avancerede præcisionsvægte
Artikelnummer. 16692444 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Volumen:
220 g
320 g
420 g
620 g
820 g
1.2 kg
2.2 kg
3.2 kg
4.2 kg
5.2 kg
6.2 kg
8.2 kg
10.2 kg
12.2 kg
Læsbarhed:
1 mg
10 mg
100 mg
Lovligt for handel:
Klasse I
Klasse II
Klasse III
Kalibrering:
Internal (Internt)
Pakningsstørrelse:
Hver
31 product options available for selection
| Artikelnummer. | Volumen | Læsbarhed | Lovligt for handel | Kalibrering | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 16692444 | 1.2 kg | 10 mg | Klasse II | Internal (Internt) | - |
| 16615653 | 220 g | 1 mg | Klasse I | Internal (Internt) | - |
| 16676243 | 220 g | 1 mg | Klasse I | - | - |
| 16635663 | 320 g | 1 mg | Klasse I | Internal (Internt) | - |
| 16605663 | 320 g | 1 mg | Klasse I | - | - |
| 16645673 | 420 g | 1 mg | Klasse I | Internal (Internt) | - |
| 16615673 | 420 g | 1 mg | Klasse I | - | - |
| 16665683 | 620 g | 1 mg | Klasse I | Internal (Internt) | - |
| 16635683 | 620 g | 1 mg | Klasse I | - | - |
| 16685693 | 820 g | 10 mg | Klasse II | Internal (Internt) | - |
| 16655693 | 820 g | 10 mg | Klasse II | - | - |
| 16602454 | 1.2 kg | 1 mg | - | Internal (Internt) | Hver |
| 16682444 | 1.2 kg | 10 mg | Klasse II | - | Hver |
| 16666243 | 2.2 kg | 10 mg | Klasse II | Internal (Internt) | - |
| 16672454 | 2.2 kg | 10 mg | Klasse II | - | - |
| 16662454 | 2.2 kg | 100 mg | Klasse III | Internal (Internt) | - |
| 16652454 | 2.2 kg | 100 mg | Klasse III | - | - |
| 16616253 | 3.2 kg | 10 mg | Klasse II | Internal (Internt) | Hver |
| 16686243 | 3.2 kg | 10 mg | Klasse II | - | - |
| 16605673 | 4.2 kg | 10 mg | Klasse II | Internal (Internt) | - |
| 16656253 | 4.2 kg | 10 mg | Klasse II | - | - |
| 16685673 | 5.2 kg | 100 mg | Klasse III | Internal (Internt) | - |
| 16655673 | 5.2 kg | 100 mg | Klasse III | - | - |
| 16625683 | 6.2 kg | 10 mg | Klasse II | Internal (Internt) | Hver |
| 16695673 | 6.2 kg | 10 mg | Klasse II | - | - |
| 16645693 | 8.2 kg | 100 mg | Klasse III | Internal (Internt) | - |
| 16615693 | 8.2 kg | 100 mg | Klasse III | - | - |
| 16672444 | 10.2 kg | 100 mg | Klasse III | Internal (Internt) | - |
| 16662444 | 10.2 kg | 100 mg | Klasse III | - | - |
| 16622454 | 12.2 kg | 100 mg | Klasse III | Internal (Internt) | - |
| 16612454 | 12.2 kg | 100 mg | Klasse III | - | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Product Code.
16692444
Supplier
Sartorius
Supplier No.
BCA1202I1S
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Brug rabatkode 28000
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Add to basket
9916.65 DKK valid until 2026-12-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28000" for at få din tilbudspris.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28000" for at få din tilbudspris.
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Description
- Entris™ II Avancerede balancer - Kvalitet, Værdi og Konsistens
- Nøjagtige vejeresultater, som man kan stole på gang på gang
- Forenkler balance nivellering med indbygget, real-time niveau support
- Øger pålideligheden af vejeresultater ved at bruge integrerede beskyttelsessystemer
- Kontrolleret adgang til balanceindstillinger med brugerstyring
- Gapless dokumentation takket være CalAuditTrail
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | CE-certifikat, CSA for Canada |
| Tilslutningstype | D-sub-stik, 9-benet; USB UTL; USB Enhed |
| Oversigt | Med intern kalibrering |
| Volumen | 1.2 kg |
| Display Type | LED-berøringsskærm |
| Læsbarhed | 10 mg |
| Materiale | Glas, PBT, rustfrit stål |
| Model- | Elektronisk præcisionsbalance |
| Stabiliseringstid | ≤0,9 sekunder |
| Type | Balance |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Strømstyrke | 0,2 A |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Lovligt for handel | Klasse II |
| Kalibrering | Internal (Internt) |
| Show More Show Less |