Få mere at vide
Sartorius Entris™ II Avancerede præcisionsvægte
Shop alle Sartorius produkter
Volumen:
220 g
320 g
420 g
620 g
820 g
1.2 kg
2.2 kg
3.2 kg
4.2 kg
5.2 kg
6.2 kg
8.2 kg
10.2 kg
12.2 kg
Læsbarhed:
Lovligt for handel:
Klasse I
Klasse II
Klasse III
Kalibrering:
Internal (Internt)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Entris™ II Avancerede balancer - Kvalitet, Værdi og Konsistens
- Nøjagtige vejeresultater, som man kan stole på gang på gang
- Forenkler balance nivellering med indbygget, real-time niveau support
- Øger pålideligheden af vejeresultater ved at bruge integrerede beskyttelsessystemer
- Kontrolleret adgang til balanceindstillinger med brugerstyring
- Gapless dokumentation takket være CalAuditTrail
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE-certifikat, CSA for Canada |
| Tilslutningstype | D-sub-stik, 9-benet; USB UTL; USB Enhed |
| Oversigt | Uden intern kalibrering |
| Volumen | 3.2 kg |
| Display Type | LED-berøringsskærm |
| Læsbarhed | 10 mg |
| Materiale | Glas, PBT, rustfrit stål |
| Model- | Elektronisk præcisionsbalance |
| Stabiliseringstid | ≤0,9 sekunder |
| Type | Balance |
| Vis mere |