Få mere at vide
- Home
- Products
- Vægt og vægt
- Laboratorievægte
- Elektroniske topbetjente vægte
- Sartorius Entris™ II Avancerede præcisionsvægte
Sartorius Entris™ II Avancerede præcisionsvægte
Artikelnummer. 16615653
Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Volumen:
220 g
320 g
420 g
620 g
820 g
1.2 kg
2.2 kg
3.2 kg
4.2 kg
5.2 kg
6.2 kg
8.2 kg
10.2 kg
12.2 kg
Læsbarhed:
1 mg
10 mg
100 mg
Lovligt for handel:
Klasse I
Klasse II
Klasse III
Kalibrering:
Internal (Internt)
Pakningsstørrelse:
Hver
31 product options available for selection
| Artikelnummer. | Volumen | Læsbarhed | Lovligt for handel | Kalibrering | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 16615653 | 220 g | 1 mg | Klasse I | Internal (Internt) | - |
| 16676243 | 220 g | 1 mg | Klasse I | - | - |
| 16635663 | 320 g | 1 mg | Klasse I | Internal (Internt) | - |
| 16605663 | 320 g | 1 mg | Klasse I | - | - |
| 16645673 | 420 g | 1 mg | Klasse I | Internal (Internt) | - |
| 16615673 | 420 g | 1 mg | Klasse I | - | - |
| 16665683 | 620 g | 1 mg | Klasse I | Internal (Internt) | - |
| 16635683 | 620 g | 1 mg | Klasse I | - | - |
| 16685693 | 820 g | 10 mg | Klasse II | Internal (Internt) | - |
| 16655693 | 820 g | 10 mg | Klasse II | - | - |
| 16602454 | 1.2 kg | 1 mg | - | Internal (Internt) | Hver |
| 16692444 | 1.2 kg | 10 mg | Klasse II | Internal (Internt) | - |
| 16682444 | 1.2 kg | 10 mg | Klasse II | - | Hver |
| 16666243 | 2.2 kg | 10 mg | Klasse II | Internal (Internt) | - |
| 16672454 | 2.2 kg | 10 mg | Klasse II | - | - |
| 16662454 | 2.2 kg | 100 mg | Klasse III | Internal (Internt) | - |
| 16652454 | 2.2 kg | 100 mg | Klasse III | - | - |
| 16616253 | 3.2 kg | 10 mg | Klasse II | Internal (Internt) | Hver |
| 16686243 | 3.2 kg | 10 mg | Klasse II | - | - |
| 16605673 | 4.2 kg | 10 mg | Klasse II | Internal (Internt) | - |
| 16656253 | 4.2 kg | 10 mg | Klasse II | - | - |
| 16685673 | 5.2 kg | 100 mg | Klasse III | Internal (Internt) | - |
| 16655673 | 5.2 kg | 100 mg | Klasse III | - | - |
| 16625683 | 6.2 kg | 10 mg | Klasse II | Internal (Internt) | Hver |
| 16695673 | 6.2 kg | 10 mg | Klasse II | - | - |
| 16645693 | 8.2 kg | 100 mg | Klasse III | Internal (Internt) | - |
| 16615693 | 8.2 kg | 100 mg | Klasse III | - | - |
| 16672444 | 10.2 kg | 100 mg | Klasse III | Internal (Internt) | - |
| 16662444 | 10.2 kg | 100 mg | Klasse III | - | - |
| 16622454 | 12.2 kg | 100 mg | Klasse III | Internal (Internt) | - |
| 16612454 | 12.2 kg | 100 mg | Klasse III | - | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
16615653
Leverandør
Sartorius
Leverandørnr.
BCA223I1S
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Forventet forsendelse: 18-08-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
- Entris™ II Avancerede balancer - Kvalitet, Værdi og Konsistens
- Nøjagtige vejeresultater, som man kan stole på gang på gang
- Forenkler balance nivellering med indbygget, real-time niveau support
- Øger pålideligheden af vejeresultater ved at bruge integrerede beskyttelsessystemer
- Kontrolleret adgang til balanceindstillinger med brugerstyring
- Gapless dokumentation takket være CalAuditTrail
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE-certifikat, CSA for Canada |
| Tilslutningstype | D-sub-stik, 9-benet; USB UTL; USB Enhed |
| Oversigt | Med intern kalibrering |
| Volumen | 220 g |
| Display Type | LED-berøringsskærm |
| Læsbarhed | 1 mg |
| Materiale | Glas, PBT, rustfrit stål |
| Model- | Elektronisk præcisionsbalance |
| Stabiliseringstid | ≤1,0 sekunder |
| Type | Balance |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Strømstyrke | 0,2 A |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Lovligt for handel | Klasse I |
| Kalibrering | Internal (Internt) |
| Vis mere Vis mindre |