Få mere at vide
Sartorius Entris™ II Avancerede præcisionsvægte
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16612454 Shop alle Sartorius produkter
Volumen:
220 g
320 g
420 g
620 g
820 g
1.2 kg
2.2 kg
3.2 kg
4.2 kg
5.2 kg
6.2 kg
8.2 kg
10.2 kg
12.2 kg
Læsbarhed:
1 mg
10 mg
100 mg
Lovligt for handel:
Klasse I
Klasse II
Klasse III
Kalibrering:
Internal (Internt)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16612454
Brand: Sartorius BCA122011S
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Over 38 forskellige modeller tilbyder forskellige fordele, såsom support i realtid, integrerede beskyttelsessystemer, CalAuditTrail, et grafisk touch-display og 13 indbyggede applikationsprogrammer
  • Entris™ II Avancerede balancer - Kvalitet, Værdi og Konsistens
  • Nøjagtige vejeresultater, som man kan stole på gang på gang
  • Forenkler balance nivellering med indbygget, real-time niveau support
  • Øger pålideligheden af vejeresultater ved at bruge integrerede beskyttelsessystemer
  • Kontrolleret adgang til balanceindstillinger med brugerstyring
  • Gapless dokumentation takket være CalAuditTrail
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-certifikat, CSA for Canada
Tilslutningstype D-sub-stik, 9-benet; USB UTL; USB Enhed
Oversigt Uden intern kalibrering
Volumen 12.2 kg
Display Type LED-berøringsskærm
Læsbarhed 100 mg
Materiale Glas, PBT, rustfrit stål
Model- Elektronisk præcisionsbalance
Stabiliseringstid ≤0,9 sekunder
Type Balance
Spænding 100 til 240 V
Strømstyrke 0,2 A
Frekvens 50/60 Hz
Lovligt for handel Klasse III