Få mere at vide
Sartorius Entris™ II Avancerede analytiske vægte
Artikelnummer. 16675683 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Volumen:
60 g
120 g
220 g
320 g
Pakningsstørrelse:
Hver
Kalibrering:
Internal (Internt)
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse Kalibrering
16675683 60 g Hver -
16605693 60 g Hver Internal (Internt)
16642454 120 g - Internal (Internt)
16632454 120 g Hver -
16655653 220 g - Internal (Internt)
16625653 220 g - -
16646253 320 g - Internal (Internt)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 16675683 Leverandør Sartorius Leverandørnr. BCA641S
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Over 38 forskellige modeller tilbyder forskellige fordele, såsom support i realtid, integrerede beskyttelsessystemer, CalAuditTrail, et grafisk touch-display og 13 indbyggede applikationsprogrammer
  • Entris™ II Avancerede balancer - Kvalitet, Værdi og Konsistens
  • Nøjagtige vejeresultater, som man kan stole på gang på gang
  • Forenkler balance nivellering med indbygget, real-time niveau support
  • Øger pålideligheden af vejeresultater ved hjælp af integrerede beskyttelsessystemer
  • Kontrolleret adgang til balanceindstillinger med brugerstyring
  • Gapless dokumentation takket være CalAuditTrail
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-certifikat, CSA for Canada
Tilslutningstype D-sub-stik, 9-benet; USB UTL; USB Enhed
Oversigt Uden intern kalibrering
Volumen 60 g
Display Type Intuitiv, slidstærk LED-skærm med berøringsteknologi
Læsbarhed 0.1 mg
Materiale Glas, PBT, rustfrit stål
Model- Elektronisk analytisk balance
Stabiliseringstid ≤1,5 sek.
Type Balance
Spænding 100 til 240 V
Strømstyrke 0,2 A
Frekvens 50/60 Hz
Lovligt for handel Klasse I