Beskrivelse
- Entris™ II Avancerede balancer - Kvalitet, Værdi og Konsistens
- Nøjagtige vejeresultater, som man kan stole på gang på gang
- Forenkler balance nivellering med indbygget, real-time niveau support
- Øger pålideligheden af vejeresultater ved hjælp af integrerede beskyttelsessystemer
- Kontrolleret adgang til balanceindstillinger med brugerstyring
- Gapless dokumentation takket være CalAuditTrail
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibrering | Internal (Internt) |
| Certificeringer/compliance | CE-certifikat, CSA for Canada |
| Tilslutningstype | D-sub-stik, 9-benet; USB UTL; USB Enhed |
| Oversigt | Med intern kalibrering |
| Volumen | 320 g |
| Display Type | Intuitiv, slidstærk LED-skærm med berøringsteknologi |
| Læsbarhed | 0.1 mg |
| Materiale | Glas, PBT, rustfrit stål |
| Model- | Elektronisk analytisk balance |
| Stabiliseringstid | ≤1,5 sek. |
| Vis mere |