Få mere at vide
Entospletinib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16487016
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16487016 100 mg -
16486938 10 mg 10mg
16462997 50 mg -
16449487 5 mg -
16401216 200 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16487016 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15968
MedChemExpress Entospletinib (GS-9973) is an orally bioavailable, selective Syk inhibitor with an IC50 of 7.7 nM.
Entospletinib (GS-9973) is an orally bioavailable, selective Syk inhibitor with an IC50 of 7.7 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Entospletinib
Fysisk form Solid
CAS 1229208-44-9
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H21N7O
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym GS-9973
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 43 mg/mL (104.51 mM)
SMIL C12=NC=CN1C=C(C3=CC4=C(C=C3)C=NN4)N=C2NC5=CC=C(N6CCOCC6)C=C5
Molekylvægt (g/mol) 411.46
Formel vægt 411.46
Procent renhed 99.41%