Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Entinostat
Artikelnummer. 17261282 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17261282 1 g
17271282 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17261282 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 466870010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 209783-80-2 | C21H20N4O3, C21H20N4O3 | 376.42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 209783-80-2
Molekylær formel C21H20N4O3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Entinostat
Mængde 1 g
Formel vægt 376.41
InChI nøgle INVTYAOGFAGBOE-UHFFFAOYSA-N
SMIL NC1=CC=CC=C1NC(=O)C1=CC=C(CNC(=O)OCC2=CC=CN=C2)C=C1
IUPAC navn (pyridin-3-yl)methyl N-({4-[(2-aminophenyl)carbamoyl]phenyl}methyl)carbamate
Molekylvægt (g/mol) 376.42