Få mere at vide
MedChemExpress Enterostatin(human,mouse,rat)
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 99.87% |
| CAS | 117830-79-2 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Molekylvægt (g/mol) | 496.56 g/mol |
| Produkttype | Natural Products |
| Mængde | 5 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : 125 mg/mL (251.73 mM∣Need ultrasonic) |