Få mere at vide
Thermo Scientific™ Enterohæmolysin-agar med blod
Artikelnummer. 10462523
Oversigt:
Enterohæmolysin-agar med blod
Mængde:
10/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10462523
Brand: Thermo Scientific™ PB5105A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Detekter og isoler enterohæmolysindannende enterohæmoragisk Escherichia coli (EHEC) ved hjælp af Thermo Scientific™ Enterohæmolysin-agar med blodmonoplader.
Detekter og isoler enterohæmolysin-dannende enterohæmoragisk Escherichia coli (EHEC) i kliniske prøver og fødevareprøver ved hjælp af Thermo Scientific™ Enterohæmolysin-agar med blodmonoplader.
Cirka 90 % af EHEC'er, inklusive alle EHEC O157, udviser dannelsen af enterohæmolysin som et fænotypisk træk. Denne egenskab er imidlertid meget sjælden blandt apatogene E. coli . Dannelse af enterohæmolysin er derfor meget velegnet som et middel til at identificere EHEC ved brug af enterohæmolysin agar med blod.
  • Følsom: identificer EHEC selv ved de laveste bakterietal og med store mængder ledsagende flora
  • Fleksibel: Identificer EHEC'er i fødevareprøver (f.eks. rå mælk og hakket oksekød)
  • Klar til brug: bekvemmelighed med forberedte medier
Enterohæmoragisk Escherichia coli er en gruppe af toksin-dannende, tarmpatogene E. coli , som kan forårsage alvorlige, livstruende sygdomme blandt mennesker.
Disse sygdomme kan opstå som blodig diarré (hæmoragisk colitis), muligvis efterfulgt af leversvigt (hæmolytisk-uremisk syndrom). Hovedindikatoren for EHEC er dannelsen af såkaldte Shiga-lignende toksiner (SLT'er), også kaldet verotoksiner. Ud over den bedst kendte EHEC fra den serologiske gruppe O157, er den toksindannende E. coli fra de serologiske grupper O26, O111 og andre også blandt EHEC'erne.
I kliniske prøver forekommer EHEC'er ofte kun i lavt bakterietal inden for den normale tarmflora.
EHEC'er i fødevareprøver (f.eks. rå mælk og hakket oksekød) udviser også enterohæmolysindannelse og kan derfor identificeres på enterohæmolysinagar.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Indhold og opbevaring 2° til °12 C, i mørke
Oversigt Enterohæmolysin-agar med blod
Format 90 mm monoplade
Produkttype Agar
Fyld vægt 17,5 g± 5 %
Emballagetype Indpakket i enkelt cellulosebaseret filmindpakning
Mængde 10/Pk.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado