Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Enterobacteria Enrichment Broth-Mossel
Fyld vægt:
10.0 to 10.3 g
100 – 101.5 g
100-101.5 g
Format:
100 mL sirop bottle
125 mL sirop bottle
Universal Bottle
Mængde:
10 x 100 mL
10 x 90 mL
24/Pk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 24
Beskrivelse
Bottled media for Enterobacteria enrichment media complying with EP/USP/JP/BP specification.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Green |
| Indhold og opbevaring | 2°C to 25°C |
| Format | Universal Bottle |
| Fremstillingsoprindelse | United Kingdom |
| Produkttype | Microbiology Media |
| Fyld vægt | 10.0 to 10.3 g |
| Emballagetype | 24 Universal Bottles with Screw Cap Closures/Box |
| Mængde | 24/Pk. |