Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Enterobacteria Enrichment Broth-Mossel
Fyld vægt:
10.0 to 10.3 g
100 – 101.5 g
100-101.5 g
Format:
100 mL sirop bottle
125 mL sirop bottle
Universal Bottle
Mængde:
10 x 100 mL
10 x 90 mL
24/Pk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 24
Beskrivelse
Bottled media for Enterobacteria enrichment media complying with EP/USP/JP/BP specification.
Tekniske data
Tekniske data
| ATCC® | ARTG |
| Certificeringer/compliance | EP/USP/JP/BP |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Oprindelsesland | STORBRITANNIEN |
| Format | 100 mL sirop bottle |
| Medietype | Prepared Media |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Fyld vægt | 100 – 101.5 g |
| Til brug med (applikation) | Enrichment Broth for Enterobacteria |
| Emballagetype | 10 sirop bottles bottles with screw cap closures in a box |
| Vis mere |