Få mere at vide
Thermo Scientific™ Oxoid™ Enterobacteria Enrichment Broth-Mossel
Artikelnummer. 12693458
Fyld vægt:
10.0 to 10.3 g
100 – 101.5 g
100-101.5 g
Format:
100 mL sirop bottle
125 mL sirop bottle
Universal Bottle
Mængde:
10 x 100 mL
10 x 90 mL
24/Pk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 24
Artikelnummer. 12693458
Brand: Thermo Scientific™ BO1156J
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A selective enrichment broth for the detection of bile tolerent Gram-negative bacteria in microbiological examination of pharmaceutical products complying with EP/USP/JP/BP specification.
Bottled media for Enterobacteria enrichment media complying with EP/USP/JP/BP specification.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ATCC® ARTG
Certificeringer/compliance EP/USP/JP/BP
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Oprindelsesland STORBRITANNIEN
Format 100 mL sirop bottle
Medietype Prepared Media
Produkttype Mikrobiologiske medier
Fyld vægt 100 – 101.5 g
Til brug med (applikation) Enrichment Broth for Enterobacteria
Emballagetype 10 sirop bottles bottles with screw cap closures in a box
Mængde 10 x 90 mL
Arter Enterobacteria