Få mere at vide
Entecavir, TRC
Artikelnummer. 30010859
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010859 10 mg
30008729 50 mg
30003877 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30010859 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE55890010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142217-69-4
Molekylær formel C12 H15 N5 O3
Synonym 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[(1S,3R,4S)-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylencyclopentyl]-∣6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylencyclopentyl]-, [1S-(1,3,4α βα)]-∣BMS 200475∣Baraclude∣Entecavir∣SQ 34676
Tekniske data
Format Fedt
Molekylvægt (g/mol) 277.28
Produkttype API
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Renhed >95% (HPLC)
Mængde 10 mg
Kemisk navn eller materiale Entecavir