Få mere at vide
Entecavir, TRC
Artikelnummer. 30008729
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008729 50 mg
30003877 250 mg
30010859 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30008729 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE55890050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142217-69-4
Molekylær formel C12 H15 N5 O3
Synonym 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[(1S,3R,4S)-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylencyclopentyl]-∣6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylencyclopentyl]-, [1S-(1,3,4α βα)]-∣BMS 200475∣Baraclude∣Entecavir∣SQ 34676
Tekniske data
Format Fedt
Molekylvægt (g/mol) 277.28
Produkttype API
MDL nummer MFCD00907887,MFCD11046562
InChI nøgle QDGZDCVAUDNJFG-FXQIFTODSA-N
SMIL NC1=NC(=O)C2=C(N1)N(C=N2)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)C1=C
IUPAC navn 2-amino-9-[(1S,3R,4S)-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylidenecyclopentyl]-6,9-dihydro-3H-purin-6-one
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Renhed >95% (HPLC)
Mængde 50 mg
Kemisk navn eller materiale Entecavir