Få mere at vide
Entecavir monohydrat, TRC
Artikelnummer. 30370839
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30370839 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30370839 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE5589481MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Entecavir Monohydrate
CAS 209216-23-9
Molekylær formel C12 H15 N5 O3 . H2 O
Mængde 1 mg
Synonym 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[(1S,3R,4S)-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylenecyclopentyl]-, hydrate (1:1), 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[(1S,3R,4S)-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylenecyclopentyl]-, monohydrate (9CI), Entecavir monohydrate
InChI formel InChI=1S/C12H15N5O3.H2O/c1-5-6(3-18)8(19)2-7(5)17-4-14-9-10(17)15-12(13)16-11(9)20;/h4,6-8,18-19H,1-3H2,(H3,13,15,16,20);1H2/t6-,7-,8-;/m0./s1
SMIL O.NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)C3=C)C(=O)N1
IUPAC navn 2-amino-9-[(1S,3R,4S)-4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-methylidenecyclopentyl]-1H-purin-6-one; Hydrate
Molekylvægt (g/mol) 295.29
Formel vægt 295.1281