Få mere at vide
Entecavir monohydrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496246
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16496246 100 mg
16478447 5 mg
16435778 10 mg
16421937 50 mg
16401096 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16496246 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13623A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress Entecavir monohydrate (BMS200475 monohydrate; SQ34676 monohydrate) is a potent and selective inhibitor of HBV, with an EC50 of 3.75 nM in HepG2 cell.
Entecavir monohydrate (BMS200475 monohydrate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Entecavir monohydrate
CAS 209216-23-9
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H17N5O4
Mængde 100 mg
Synonym BMS200475 monohydrateSQ34676 monohydrate
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (169.33 mM) ∣H2O : 2.8 mg/mL (9.48 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C1NC(N)=NC2=C1N=CN2[C@@H]3C([C@H](CO)[C@@H](O)C3)=C.O
Molekylvægt (g/mol) 295.29
Formel vægt 295.29
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus