Få mere at vide
Entasobulin, MedChemExpress
Beskrivelse
Entasobulin is a β-tubulin polymerization inhibitor with potential anticancer activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Entasobulin |
| CAS | 501921-61-5 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H18ClN3O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 155 mg/mL (352.36 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C(NC1=CC(C=CC=N2)=C2C=C1)=O)C3=CN(C4=CC=CC=C43)CC5=CC=C(Cl)C=C5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 439.89 |
| Formel vægt | 439.89 |
| Vis mere |