Få mere at vide
Entacapone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Entacapone |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15N3O5/c1-3-16(4-2)14(20)10(8-15)5-9-6-11(17(21)22)13(19)12(18)7-9/h5-7,18-19H,3-4H2,1-2H3/b10-5+ |
| Formel vægt | 305.1012 |