Få mere at vide
Entacapone, Mikromol™
Beskrivelse
Entacapone
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Entacapone |
| CAS | 130929-57-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Entacapone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H15 N3 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethyl-2-propenamide, (E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethyl-2-propenamide, (E)-Entacapone, Comtan, OR 611, Entacapone, (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethylprop-2-enamide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15N3O5/c1-3-16(4-2)14(20)10(8-15)5-9-6-11(17(21)22)13(19)12(18)7-9/h5-7,18-19H,3-4H2,1-2H3/b10-5+ |
| SMIL | CCN(CC)C(=O)\C(=C\c1cc(O)c(O)c(c1)[N+](=O)[O-])\C#N |
| IUPAC navn | (E)-2-cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethylprop-2-enamide |
| Vis mere |