Få mere at vide
Entacapone, Mikromol™
Artikelnummer. 17931226
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17931226 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17931226 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1221.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Entacapone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Entacapone
CAS 130929-57-6
Analyt- eller komponentnavne Entacapone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H15 N3 O5
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethyl-2-propenamide, (E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethyl-2-propenamide, (E)-Entacapone, Comtan, OR 611, Entacapone, (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethylprop-2-enamide
InChI formel InChI=1S/C14H15N3O5/c1-3-16(4-2)14(20)10(8-15)5-9-6-11(17(21)22)13(19)12(18)7-9/h5-7,18-19H,3-4H2,1-2H3/b10-5+
SMIL CCN(CC)C(=O)\C(=C\c1cc(O)c(O)c(c1)[N+](=O)[O-])\C#N
IUPAC navn (E)-2-cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethylprop-2-enamide
Molekylvægt (g/mol) 305.29
Mængde 250 mg
Formel vægt 305.1012 g/mol