Få mere at vide
Entacapone EP Impurity G, Mikromol™
Beskrivelse
Entacapone EP Impurity G
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N-methylprop-2-enamide |
| CAS | 1364322-41-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N-methylprop-2-enamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H9 N3 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Entacapone Imp. G (EP), (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N-methylprop-2-enamide, Entacapone Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C17H22N2O.C4H6O4/c1-17(20-14-13-19(2)3,15-7-5-4-6-8-15)16-9-11-18-12-10-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-12H,13-14H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8) |
| SMIL | CNC(=O)\C(=C\c1cc(O)c(O)c(c1)[N+](=O)[O-])\C#N |
| IUPAC navn | (E)-2-cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N-methylprop-2-enamide |
| Vis mere |