Få mere at vide
Entacapone EP Impurity G, Mikromol™
Artikelnummer. 30050046
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050046 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050046 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1221.080025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Entacapone EP Impurity G
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N-methylprop-2-enamide
CAS 1364322-41-7
Analyt- eller komponentnavne (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N-methylprop-2-enamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H9 N3 O5
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Entacapone Imp. G (EP), (2E)-2-Cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N-methylprop-2-enamide, Entacapone Impurity G
InChI formel InChI=1S/C17H22N2O.C4H6O4/c1-17(20-14-13-19(2)3,15-7-5-4-6-8-15)16-9-11-18-12-10-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-12H,13-14H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
SMIL CNC(=O)\C(=C\c1cc(O)c(O)c(c1)[N+](=O)[O-])\C#N
IUPAC navn (E)-2-cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N-methylprop-2-enamide
Molekylvægt (g/mol) 263.21
Mængde 25 mg
Formel vægt 263.0542 g/mol