Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Entakapon
Artikelnummer. 17291202 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17291202 250 mg
17281202 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17291202 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 466222500
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 130929-57-6
Molekylær formel C14H15N3O5
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Entakapon
Mængde 250 mg
Formel vægt 305.29
InChI nøgle JRURYQJSLYLRLN-BJMVGYQFSA-N
SMIL CCN(CC)C(=O)C(=C\C1=CC(O)=C(O)C(=C1)[N+]([O-])=O)\C#N
IUPAC navn (2E)-2-cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethylprop-2-enamide
Molekylvægt (g/mol) 305.29