missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

ent-Valsartan, TRC

Artikelnummer. 18043640
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18043640 10 mg
18013340 25 mg
18010750 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18043640 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV09575510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 137862-87-4
Molekylær formel C24 H29 N5 O3
Molekylvægt (g/mol) 435.52
Synonym (2R)-3-Methyl-2-[pentanoyl[[2'(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]amino]butanoic Acid, Related Compound A (USP), Valsartan Imp A (EP), D-Valine, N-(1-oxopentyl)-N-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]- (ACI), D-Valine, N-(1-oxopentyl)-N-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]- (9CI), N-(1-Oxopentyl)-N-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-D-valine (ACI), (2R)-3-Methyl-2-[pentanoyl-[[4-[2-(2H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]amino]butanoic acid, (R)-2-(N-((2'-(1H-Tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)pentanamido)-3-methylbutanoic acid, (R)-N-Valeryl-N-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]valine, D-Valsartan, CGP 49309
IUPAC navn (2R)-3-methyl-2-[pentanoyl-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]amino]butanoic acid
SMIL CCCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3)[C@H](C(C)C)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Valsartan (R)-Enantiomer
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C24H29N5O3/c1-4-5-10-21(30)29(22(16(2)3)24(31)32)15-17-11-13-18(14-12-17)19-8-6-7-9-20(19)23-25-27-28-26-23/h6-9,11-14,16,22H,4-5,10,15H2,1-3H3,(H,31,32)(H,25,26,27,28)/t22-/m1/s1
Formel vægt 435.227
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.