missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
ent-Thiamphenicol-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ent-Thiamphenicol-d3 |
| CAS | 1217723-41-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C12H12D3Cl2NO5S |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 2,2-Dichloro-N-[(1S,2S)-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]ethyl]acetamide-d3, L-threo-2,2-Dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-p-(methylsulfonyl)phenethyl]Acetamide-d3, Thiamphenicol Epimer-d3, Win 5063-3-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15Cl2NO5S/c1-21(19,20)8-4-2-7(3-5-8)10(17)9(6-16)15-12(18)11(13)14/h2-5,9-11,16-17H,6H2,1H3,(H,15,18)/t9-,10?/m0/s1/i6D2,9D |
| SMIL | ClC(Cl)C(N[C@](C([2H])([2H])O)([2H])C(O)C1=CC=C(S(=O)(C)=O)C=C1)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 359.24 |
| Formel vægt | 358.0236 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?