Få mere at vide
ent-Rosuvastatin tert-Butyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ent-Rosuvastatin tert-butyl ester |
| CAS | 615263-60-0 |
| Molekylær formel | C26 H36 F N3 O6 S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 6-Heptenoic acid','7-[4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]-3,5-dihydroxy-','1,1-dimethylethyl ester','(3R,5S,6E)-rel-, ent-Rosuvastatin tert-Butyl Ester, (3SR,5RS,6E)-7-[4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoic acid tert-butyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C26H36FN3O6S/c1-16(2)23-21(13-12-19(31)14-20(32)15-22(33)36-26(3,4)5)24(17-8-10-18(27)11-9-17)29-25(28-23)30(6)37(7,34)35/h8-13,16,19-20,31-32H,14-15H2,1-7H3/b13-12+/t19-,20-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)c1nc(nc(c1\C=C\[C@H](O)C[C@H](O)CC(=O)OC(C)(C)C)c2ccc(F)cc2)N(C)S(=O)(=O)C |
| IUPAC navn | tert-butyl (E,3S,5R)-7-[4-(4-fluorophenyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-6-propan-2-ylpyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 537.64 |
| Formel vægt | 537.2309 |